Key Documents
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
About This Item
Formule linéaire :
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.23
Numéro Beilstein :
4506658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
78-80 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
Clé InChI
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable