Principaux documents
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro Beilstein :
6954914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N