Principaux documents
405825
Sigma-Aldrich
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate
97%
Synonyme(s) :
(3,5-Dihydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
1 G
87,60 €
5 G
260,00 €
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87,60 €
5 G
260,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
109-112 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3
Clé InChI
LMLSBPHXMGSGCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 3,5-dihydroxyphenylacetate is a phenylacetic acid derivative. It is a known metabolite of Curvularia Siddiqui. It has been extracted from the culture mycelia of Curvularia lunata supported on culture medium (consisting of yeast, malt extract and glucose).[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Gouri B Varma et al.
Phytochemistry, 67(17), 1925-1930 (2006-08-04)
Phenylacetic acid derivatives, methyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (1) and methyl 2-acetyl-5-hydroxy-3-methoxyphenylacetate (3); curvulin or ethyl 2-acetyl-3,5-dihydroxyphenylacetate (4), a known metabolite of Curvularia siddiqui, and 4-epiradicinol (5) have been isolated from the culture mycelia of Curvularia lunata grown on YMG, a medium consisting