405310
Caprolactone 2-(methacryloyloxy)ethyl ester
About This Item
Contient
200 ppm 2-methylhydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Pf
−48 °C (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)CCCCCO
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup