Key Documents
403253
Sigma-Aldrich
Zirconium-nickel alloy
powder, −325 mesh
Synonyme(s) :
Ni5Zr2
About This Item
Formule linéaire :
Ni5Zr2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Composition
Ni, 70%
Zr, 30%
Taille des particules
−325 mesh
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges