Principaux documents
40317
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de tétraméthylammonium solution
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.15
Beilstein:
3558708
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
CofA (certificat d'analyse)
specification on request
Chaîne SMILES 
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organes cibles
Central nervous system, Liver,thymus
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter