402699
Tetraethyllead
≥99.99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.99%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
84-85 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−136 °C (lit.)
Densité
1.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC[Pb](CC)(CC)CC
InChI
1S/4C2H5.Pb/c4*1-2;/h4*1H2,2H3;
Clé InChI
MRMOZBOQVYRSEM-UHFFFAOYSA-N
Adaptateur d'entrée à septum
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)