Principaux documents
402672
Sigma-Aldrich
Chromium(III) nitride
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
Cr2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.00
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352300
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Taille des particules
−325 mesh