Documents
402486
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.56
Numéro Beilstein :
2723543
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Point d'ébullition
55-56 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O2/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)14-8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride (4-(Trifluoromethoxy)-1-benzenecarbonyl chloride, 4-(Chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-(Chloroformyl)-α,α,α-trifluoroanisole) is a clear, colorless liquid. It is an organic building block. Its density and refractive index values have been reported.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 177-177 (2015)