Principaux documents
402435
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H6BrN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1nc2Oc3ccc(Br)cc3C(=O)c2cc1C#N
InChI
1S/C13H6BrN3O2/c14-7-1-2-10-8(4-7)11(18)9-3-6(5-15)12(16)17-13(9)19-10/h1-4H,(H2,16,17)
Clé InChI
UFLWUJOAQJLVMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-7-bromo-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile is an halogenated heterocycle.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tyler S Beyett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(20), 5443-5461 (2018-10-03)
The non-canonical IκB kinases TANK-binding kinase 1 (TBK1) and inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase ε (IKKε) play a key role in insulin-independent pathways that promote energy storage and block adaptive energy expenditure during obesity. Utilizing docking calculations and the