402303
2-Amino-7-isopropyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
99%
About This Item
Pureté
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C#N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable