Principaux documents
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Pf
>300 °C (lit.)