Principaux documents
402230
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,7-dimethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Essai
90%
Pf
185-189 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc2C(=O)c3cc(C)ccc3Oc2nc1C
InChI
1S/C16H13NO3/c1-8-4-5-14-12(6-8)15(19)13-7-11(10(3)18)9(2)17-16(13)20-14/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
XUDCPGKZAWCMIA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable