40199
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
THPE
143,00 €
About This Item
143,00 €
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Densité
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES
COC(=O)C1CCOCC1
InChI
1S/C7H12O3/c1-9-7(8)6-2-4-10-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CNCMVGXVKBJYNU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- cycloalkylamide derivatives[1]
- tetrahydro-2-furoic chloride
- tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic chloride
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter