Principaux documents
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methylchromone
99%
Synonyme(s) :
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
Clé InChI
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable