Principaux documents
401285
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) oxalate dihydrate
Synonyme(s) :
Cobalt(2+) oxalate dihydrate
50 G
223,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
223,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CoC2O4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Concentration
29-35.4% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.O.O=C1O[Co]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Co.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
Clé InChI
MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.