Principaux documents
401277
Sigma-Aldrich
Cesium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Oxalic acid cesium salt
5 G
57,50 €
57,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
57,50 €
About This Item
Formule linéaire :
(COOCs)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.83
Beilstein:
3709030
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
57,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Egor Evlyukhin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(28), 18949-18956 (2018-06-06)
X-ray induced damage has been known for decades and has largely been viewed as a tremendous nuisance. We, on the other hand, harness the highly ionizing and penetrating properties of hard X-rays to initiate novel decomposition and synthetic chemistry. Here