Merck
401129
Cadmium tungstate
powder, −325 mesh
Synonyme(s) :
CWO, Cadmium tungsten oxide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule linéaire :
CdWO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.25
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Cadmium tungstate, −325 mesh
SMILES string
[Cd++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cd.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChI key
OUMLAYUZCYYIOD-UHFFFAOYSA-N
form
powder
reaction suitability
core: cadmium, reagent type: catalyst
particle size
−325 mesh
Application
Used for:
  • Preparation of CdWO4 polymorphs to study electronic structures and photocatalytic activities
  • Scintillating bolometers for double beta decay search
  • Studies of laser photochemical ablation
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
7790-85-4
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
T Iwanaga et al.
International journal of cosmetic science, 42(3), 229-236 (2020-01-30)
Particulate matter (PM), such as air pollutants and pollens, are known to cause skin ageing through skin inflammation. It is important to develop formulations which protect the skin from PM. We previously developed a conventional water-in-oil emulsion with a synthetic
P F Kirvan et al.
Medical physics, 37(1), 249-257 (2010-02-24)
Megavoltage computed tomography (MVCT) and megavoltage cone beam computed tomography (MVCBCT) can be used for visualizing anatomical structures prior to radiation therapy treatments to assist in patient setup and target localization. These systems are less susceptible to metal artifacts and
Prejaas Tewarie et al.
Annals of clinical and translational neurology, 4(9), 614-621 (2017-09-15)
We conducted a multi-modal optical coherence tomography (OCT) and magnetoencephalography (MEG) study to test whether there is a relationship between retinal layer integrity and electrophysiological activity and connectivity (FC) in the visual network influenced by optic neuritis (ON) in patients
Junpeng Zhang et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 246, 131-140 (2018-12-12)
Bacterial antibiotic resistance (BAR) is profoundly important to human health, but the environmental reservoirs of resistance determinants are poorly understood. BAR of biofilm and tap water were analyzed by using a water distribution simulator where different doses of chlorine and
S L Fritz et al.
Medical physics, 14(2), 244-248 (1987-03-01)
A high-resolution x-ray detector array for x-ray imaging is described. It consists of a discrete array of CdWO4 scintillators and a Reticon 1024S photodiode array with a fiber-optic faceplate. The scintillator elements measure 0.099 X 3 X 4 mm and