Principaux documents
401005
Sigma-Aldrich
Cesium chromate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dicesium chromate
About This Item
Formule linéaire :
Cs2CrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.80
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES 
[Cs+].[Cs+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Cs.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
BROHICCPQMHYFY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :