Principaux documents
400769
Sigma-Aldrich
Molybdenum(III) bromide
98%
About This Item
Formule linéaire :
MoBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
Br[Mo](Br)Br