Documents
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
Synonyme(s) :
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Formule linéaire :
Rb2CrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Niveau de qualité
Concentration
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
Densité
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
Clé InChI
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges