400092
(1S,2R)-(−)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
95%
Synonyme(s) :
(−)-DBNE, N,N-Dibutyl-D-(−)-norephedrine
About This Item
Pureté
95%
Activité optique
[α]22/D −21°, c = 2 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
170 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCN(CCCC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
Clé InChI
BRRGNOFUBFINSX-NVXWUHKLSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter