Principaux documents
3DXPLA014
Sigma-Aldrich
PLA 3D printing filament
white, diam. 2.85 mm
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Diamètre
2.85 mm
Couleur
white
Description générale
3DXTech is made in the USA using 100% virgin resin and colorants - precision extruded onto 1kg reels (2.2 lbs.). The filament is then vacuum-sealed with desiccant to protect it from moisture.  
Notes préparatoires
Recommended Print Conditions: Extruder Temp: 190-220°C. Bed Temp: 23-60°C [No heat bed required]
Informations légales
Product of 3DXTech
3DXTech is a trademark of 3DXTech
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable