3DXABS003
ABS 3D printing filament
blue, diam. 1.75 mm
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diamètre
1.75 mm
Couleur
blue
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
InChI
1S/C8H8.C4H6.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2;1-2-3-4/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2;2H,1H2
Clé InChI
XECAHXYUAAWDEL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.