Principaux documents
399493
Sigma-Aldrich
Niobium silicide
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
NbSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable