Principaux documents
399477
Sigma-Aldrich
Silicon hexaboride
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
SiB6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.97
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
B12B3B4B1[Si]45B2B35
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable