Principaux documents
399426
Sigma-Aldrich
Zirconium silicide
−325 mesh
About This Item
Formule linéaire :
ZrSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Taille des particules
−325 mesh
Densité
4.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zr++].[Si-]#[Si-]