Key Documents
399213
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethoxycyclobutane
99%
Synonyme(s) :
1,3-Cyclobutanedione bis(dimethyl acetal)
About This Item
Formule linéaire :
C4H4(OCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
49 °C/0.75 mmHg (lit.)
Densité
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC1(CC(C1)(OC)OC)OC
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup