Key Documents
39599
Sigma-Aldrich
Z-DL-β-Homoalanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-3-Aminobutyric acid, Z-DL-β-Homoala-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
product name
Z-DL-β-Homoalanine, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(CC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(7-11(14)15)13-12(16)17-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
HYWJKPFAIAWVHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable