Principaux documents
394661
Sigma-Aldrich
α,2-Dimethylstyrene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
54 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)c1ccccc1C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter