394114
2-Amino-4-phenylphenol
technical grade, 90%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
powder
Pf
198-202 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(ccc1O)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14H,13H2
Clé InChI
IGIDZGNPFWGICD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used as a chelating agent for metal ions.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable