Principaux documents
392227
Sigma-Aldrich
4-Cyano-TEMPO
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
145-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C#N
InChI
1S/C10H17N2O/c1-9(2)5-8(7-11)6-10(3,4)12(9)13/h8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
OCIQOBBYJWEKSA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable