Documents
392065
Sigma-Aldrich
2-(Allylthio)benzimidazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.26
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
97%
Pf
139-141 °C (lit.)