391298
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
98%
Synonyme(s) :
N-(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl)acetamide, NSC 270075
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
pb
161-163 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
102-104 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H22N2O/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13-11(4,5)7-9/h9,13H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
Clé InChI
HVXYQAREJSKQNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Selenium and sulfur derivatives with antifungal activity
Oxidants
Alpha and beta-glycosides
Reactant for reaction of nitroxyl radicals with metal carbonyls
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable