390690
(2-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrine
average Mw ~1,180
Synonyme(s) :
α‐HPCD, 2OHpαCD, 2‐hydroxypropyl‐α‐CD, HPαCD, HP-α-CD
62,00 €
About This Item
62,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité optique
[α]20/D +125°, c = 1 in H2O
Poids mol.
average Mw ~1,180
Ampleur du marquage
0.6 molar substitution
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O1[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O[C@H]4O[C@@H]([C@@H](O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O[C@H]7O[C@@H]([C@@H]1[C@H]([C@@H]7O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]4O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]3O)O)C
InChI
1S/C54H96O36/c1-19(55)7-73-13-25-43-31(61)37(67)49(79-25)86-44-26(14-74-8-20(2)56)81-51(39(69)33(44)63)88-46-28(16-76-10-22(4)58)83-53(41(71)35(46)65)90-48-30(18-78-12-24(6)60)84-54(42(72)36(48)66)89-47-29(17-77-11-23(5)59)82-52(40(70)34(47)64)87-45-27(15
Clé InChI
PMPYGZCSMCXHTA-WABPNHHRSA-N
Description générale
Application
- La (2-hydroxypropyl)-α-cyclodextrine peut être utilisée comme sélecteur chiral pour résoudre les mélanges racémiques de tryptophane par électrophorèse capillaire.[3]
- Elle peut être utilisée pour synthétiser des polyrotaxanes biodégradables pour la fabrication de dispositifs en contact avec le sang.[4]
- Le co-polymère basé sur la (2-hydroxypropyl)-α-cyclodextrine réticulée avec la polyéthylèneimine peut être utilisé comme vecteur de livraison de gènes.[5]
- Cette substance peut également être utilisée comme stabilisant pour les produits antibactériens iodés, car elle forme un complexe d′inclusion stable avec l′iode et améliore la solubilité dans l′eau.[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable