Principaux documents
390534
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
159-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges