Documents
390364
Sigma-Aldrich
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloroiron(II)
96%
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]FeCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
236 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Fe]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable