Principaux documents
389668
Sigma-Aldrich
4-(Hexadecylamino)benzylamine
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)15NHC6H4CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
95%
Pf
100-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCNc1ccc(CN)cc1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable