38931
Dimethylamine
≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.55 (15 °C, vs air)
Pression de vapeur
1277 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
753 °F
Limite d'explosivité
14.4 %
Conditionnement
1 ea of 250 mL
Impuretés
≤0.05% ammonia
≤0.2% methylamine
≤0.2% trimethylamine
Point d'ébullition
7 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
Conditionnement
Autres remarques
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves