Principaux documents
389234
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-indanone
≤3% solvents of recrystallization., 97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Impuretés
≤3% solvents of recrystallization.
Pf
242-244 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
Oc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H8O2/c10-8-3-1-2-6-7(8)4-5-9(6)11/h1-3,10H,4-5H2
Clé InChI
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable