Principaux documents
388998
Sigma-Aldrich
Trihexyl trimellitate
97%
Synonyme(s) :
Trihexyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Formule linéaire :
C6H3[CO2(CH2)5CH3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Densité de vapeur
16.2 (vs air)
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.487 (lit.)
Point d'ébullition
260-262 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
−45.5 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCCC)c(c1)C(=O)OCCCCCC