Principaux documents
388580
Sigma-Aldrich
6′-Amino-3′,4′-(methylenedioxy)acetophenone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
170-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc2OCOc2cc1N