Principaux documents
386251
Sigma-Aldrich
1-(3-Sulfopropyl)-2-{[3-(3-sulfopropyl)-2(3H)-benzothiazolylidene]methyl}naphtho[1,2-d]thiazolium hydroxide inner salt, triethylammonium salt
Dye content 85 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H39N3O6S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
677.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Composition
Dye content, 85%
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
441 nm
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC.OS(=O)(=O)CCCN1\C(Sc2ccccc12)=C\c3sc4ccc5ccccc5c4[n+]3CCCS([O-])(=O)=O