Documents
383341
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silicotungstic acid
About This Item
Formule linéaire :
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2878.17 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder, chunks or granules
Composition
Degree of hydration, 25-26
Chaîne SMILES 
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable