Principaux documents
381918
Sigma-Aldrich
Copper(II) 2,3-naphthalocyanine
Dye content 85 %
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalocyanine copper(II) salt
1 G
409,00 €
409,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
409,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H24CuN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
776.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
409,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Composition
Dye content, 85%
λmax
692 nm (2nd)
-315 nm
Chaîne SMILES 
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.Cu/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;/h1-24H;/q-2;+2
Clé InChI
GSLUMIUEZQSUQS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable