Principaux documents
381470
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol tetrakis(2-mercaptoacetate)
technical grade
About This Item
Formule linéaire :
(HSCH2CO2CH2)4C
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
pb
250 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.385 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
SCC(=O)OCC(COC(=O)CS)(COC(=O)CS)COC(=O)CS
InChI
1S/C13H20O8S4/c14-9(1-22)18-5-13(6-19-10(15)2-23,7-20-11(16)3-24)8-21-12(17)4-25/h22-25H,1-8H2
Clé InChI
RUDUCNPHDIMQCY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lei Zhong et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(32), 28968-28977 (2019-07-25)
A slightly cross-linked lithium borate containing single ion-conducting polymer (LBSIP) as a bifunctional binder for lithium sulfur batteries is designed and fabricated via a one-step thiol-ene click reaction. The LBSIP binder exhibits a maximum peeling strength of over 600 mN