381055
2-Methyl-1-pyrroline
95%
51,20 €
About This Item
51,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
104-105 °C (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=NCCC1
InChI
1S/C5H9N/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H2,1H3
Clé InChI
CTSZPNIMMLSKDV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup