Key Documents
380954
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-2-oxothiazolidine-4-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.21
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
95%