Principaux documents
380644
Sigma-Aldrich
L-Threonic acid hemicalcium salt
>97%
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid hemicalcium salt, L-Threonic acid calcium salt
5 G
86,10 €
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
86,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H14CaO10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.27
Beilstein:
5166008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
>97%
Activité optique
[α]20/D +16°, c = 1 in H2O
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C4H8O5.Ca/c2*5-1-2(6)3(7)4(8)9;/h2*2-3,5-7H,1H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-,3+;/m00./s1
Clé InChI
ZJXGOFZGZFVRHK-BALCVSAKSA-L
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones
  • Oxidative degradation to yield oxalate complexes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Ya-Ting Lin et al.
Chemosphere, 136, 27-31 (2015-04-29)
Alkaline ascorbic acid (AA) was recently discovered as a novel in-situ chemical reduction (ISCR) reagent for remediating chlorinated solvents in the subsurface. For this ISCR process, the maintenance of an alkaline pH is essential. This study investigated the possibility of