Principaux documents
377910
Sigma-Aldrich
N4-Acetylcytosine
99%
25 G
81,20 €
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
81,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
138451
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC1=NC(=O)NC=C1
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4(10)8-5-2-3-7-6(11)9-5/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9,10,11)
Clé InChI
IJCKBIINTQEGLY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Four stable conformers of N4-acetylcytosine, and the one of the stable form containing an intramoleuclar six-membered ring have been reported by theoretical calculations.The infrared and FT-Raman spectra of N4-acetylcytosine in the solid phase has been reported.[1]
Application
N4-Acetylcytosine may be used in the preparation of cytidine.[2] It may be used in the preparation of 1-(4-azido-4-deoxy-β-D-glucopyranosyl)cytosine.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and properties of N-(2, 3, 5-tri-O-acetyl-D-ribofuranosyl) maleimide.
Schwartz AL and Lerner LM.
The Journal of Organic Chemistry, 40(1), 24-28 (1975)
Nucleosides. 63. Synthetic studies on nucleoside antibiotics. 3. Total synthesis of 1-(4-amino-4-deoxy-beta-d-glucopyranosyluronic acid)cytosine, the nucleoside moiety of gougerotin.
K A Watanabe et al.
The Journal of organic chemistry, 35(1), 231-236 (1970-01-01)
Dapeng Zhou et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 112, 139-145 (2013-05-15)
The infrared and FT-Raman spectra of N4-acetylcytosine in the solid phase have been recorded, and the molecular geometrical parameters were optimized using B3LYP and MP2 methods with 6-311++G(d,p) basis set. The theoretical calculations indicate the presence of four stable conformers